Kluczowe dokumenty
Z645753
Chemical spill kit bag
Synonim(y):
bezpieczeństwo przed wyciekami, czyszczenie chemiczne, usuwanie wycieków
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Clear-spill CK3
dostępność
not available in ROW, USA and Canada
Opis ogólny
Kit designed for small to medium spills, ideal for laboratories or stores. Contains 40 pads, 4 x 8 cm by 1.2 m socks, 1 x 8 cm by 3 m sock, 1 x 30 cm by 35 cm cushion, 1 x 35 cm by 45 cm cushion with instructions supplied in a waterproof zip top bag with carry handles. Kit will absorb 57 litres.
PLEASE NOTE: KIT NO LONGER CONTAINS PPE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z645753-1KT4061833446102