Kluczowe dokumenty
Z645761
Wiadro na rozlane chemikalia
Synonim(y):
bezpieczeństwo przed wyciekami, czyszczenie chemiczne, usuwanie wycieków
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Clear-spill CK4
dostępność
not available in USA and Canada, ROW
Opis ogólny
Zestaw przeznaczony do małych i średnich wycieków, idealny do laboratoriów. Zawiera 20 padów, skarpety 3 x 8 cm na 1,2 m, poduszkę 2 x 30 cm na 35 cm, worki i opaski z instrukcją dostarczane w trwałym pojemniku z zatrzaskową pokrywą. Zestaw wchłonie 31 litrów.
PLEASE NOTE: ZESTAW NIE ZAWIERA JUŻ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z645761-1KT4061833446119