Kluczowe dokumenty
682632
Nanoclay, surface modified
contains 15-35 wt. % octadecylamine, 0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
Synonim(y):
Nanomer® I.31PS, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
15-35 wt. % octadecylamine
Matryca
Montmorillonite clay base material
wielkość cząstki
≤20 μm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Improve modulus
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
- Improve flame retardancy
- Increase heat deflection temperature (HDT)
Informacje prawne
Product of Nanocor®, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.