Kluczowe dokumenty
434671
N,N′-Ethylenebis(stearamide)
beads, <840 μm
About This Item
Polecane produkty
Formularz
beads
wielkość cząstki
<840 μm
mp
144-146 °C (lit.)
liczba kwasowa
<12 mg KOH/g
rozpuszczalność
ketones, alcohols and aromatic solvents at their boiling points: soluble
water and most organic solvents at room temperature: insoluble
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
Klucz InChI
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
270 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?