Merck
89884
Supelco
Stearamide
analytical standard
Synonim(y):
Amide C18
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.49
Beilstein:
909006
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥84.0% (GC)
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
Klucz InChI
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta znajduje się na liście pozytywnej rozporządzenia UE 10/2011 dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)