Merck
682608
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Synonim(y):
Nanomer® I.28E, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Matryca
Montmorillonite clay base material
wielkość cząstki
≤20 μm
Zastosowanie
Incorporated in anhydride-cured epoxies
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
  • Improve Rheology control
Informacje prawne
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Produkty
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.