Merck
932191
Sigma-Aldrich
SPhos ChemBeads
Synonim(y):
2-dicykloheksylofosfino-2′,6′-dimetoksybifenyl, S Phos, SPhos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H35O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2OC)OC
InChI
1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
Klucz InChI
VNFWTIYUKDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SPhos [2-dicykloheksylofosfino-2′,6′-dimetoksybifenyl] to stabilny w powietrzu, bogaty w elektrony ligand biarylofosfinowy opracowany przez grupę Buchwalda w celu zwiększenia reaktywności katalizy palladowej podczas reakcji sprzęgania krzyżowego.
Zastosowanie
SPhos może być stosowany jako ligand w następujących procesach:
  • Katalizowana palladem reakcja krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura pomiędzy zabezpieczonym Boc aminometylotrifluoroboranem i chlorkami arylowymi lub chlorkami hetarylowymi z utworzeniem odpowiednich aminomethylarenów.
  • Katalizowana palladem reakcja krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura pomiędzy 4-metylopodstawionym odczynnikiem piperydynylocynkowym i różnymi jodkami arylowymi lub heteroarylowymi z utworzeniem różnych podstawionych piperydyn.
  • Wewnątrzcząsteczkowe sprzęganie Suzuki-Miyaura w celu utworzenia 18-członowego pierścienia makrocyklicznego podczas wieloetapowej syntezy rykardyny C.
Wykorzystywany w połączeniu z palladem do tworzenia wysoce aktywnego katalizatora do tworzenia wiązań C-N.
Wysoce uniwersalny ligand do sprzęgania Suzuki-Miyaura; chlorki arylowe, biaryle z zawadą, heterobiaryle.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Produkt jest również dostępny jako czysty ligand (638072).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)