Merck
917133
Sigma-Aldrich
(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC1=CC=C(C=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
Zastosowanie
(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)