Merck
917605
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.74
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
Zastosowanie
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)