Merck
916846
Sigma-Aldrich
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C(C=CC=C2)=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)15(19)20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
NPKPUCNATSURJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Base- and Additive-Free Ir-Catalyzed ortho-Iodination of Benzoic Acids: Scope and Mechanistic Investigations
Erbing E, et al.
ACS Catalysis, 8(2), 920-925 (2018)
Design and synthesis of a new class of malonyl-CoA decarboxylase inhibitors with anti-obesity and anti-diabetic activities.
Tang H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(20), 6088-6092 (2010)