Merck
916625
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(3-(2-aminoethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonim(y):
Półelastyczny linker dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.43
Kod UNSPSC:
12352116
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CCN)=CC=C2)OC(C)(C)C
Zastosowanie
4-(3-(2-aminoetylo)fenylo)piperydyno-1-karboksylan tert-butylu jest 4-arylo piperydyną przydatną jako półelastyczny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradera, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)