Merck
917109
Sigma-Aldrich
2-(3-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid
Synonim(y):
Półelastyczny linker dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.40
Kod UNSPSC:
12352106
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CC(O)=O)=CC=C2)OC(C)(C)C
Zastosowanie
Kwas 2-(3-(1-(tert-butoksykarbonylo)piperydyn-4-ylo)fenylo)octowy jest 4-arylo piperydyną przydatną jako półelastyczny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradera, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)