Kluczowe dokumenty
916900
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1.Cl
Zastosowanie
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Inne uwagi
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)