Merck
917125
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
chunks
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2CO)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-8-15(9-11-18)14-6-4-13(12-19)5-7-14/h4-7,15,19H,8-12H2,1-3H3
Klucz InChI
YPAVHCJZNOTJLF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter S Campbell et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 54(1), 46-49 (2017-12-01)
The expedient synthesis of compounds enriched in sp3 character is key goal in modern drug discovery. Herein, we report how a single pot Suzuki-Miyaura-hydrogenation can be used to furnish lead and fragment-like products in good to excellent yields. The approach