BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
Synonim(y):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Kod UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
BRAND 90438
śr. × wys.
55 mm × 65 mm
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wzmocniona krawędź i wylewka. Uchwyt z PTFE ze stalowym rdzeniem.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90438-1EA | 4061831861518 |