Kluczowe dokumenty
BR43338
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 100 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 43338
pojemność
100 mL
Opis ogólny
DIN ISO 3507, typ Gay-Lussac. Skalibrowany tak, aby zawierał (TC, In). Zawiera indywidualny certyfikat. Korek NS 10/19 z kapilarą. Górna część korka szlifowana i polerowana. Objętość w cm³ podana z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Butelki z gęstością określają gęstość cieczy, skalibrowane "do zawartości" w celu zapewnienia dokładności, choć nie są to przyrządy wolumetryczne, takie jak kolby wolumetryczne.
How to Use a Density Bottle