Kluczowe dokumenty
BR43320
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 25 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 43320
pojemność
25 mL
Opis ogólny
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Butelki z gęstością określają gęstość cieczy, skalibrowane "do zawartości" w celu zapewnienia dokładności, choć nie są to przyrządy wolumetryczne, takie jak kolby wolumetryczne.
How to Use a Density Bottle