Kluczowe dokumenty
BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
Gay-Lussac
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 43205
pojemność
5 mL
Opis ogólny
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
How to Use a Density Bottle
Butelki z gęstością określają gęstość cieczy, skalibrowane "do zawartości" w celu zapewnienia dokładności, choć nie są to przyrządy wolumetryczne, takie jak kolby wolumetryczne.