Kluczowe dokumenty
Z333999
BRAND® pipette fillers
universal design, for pipettes up to 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
natural rubber
opis
3 valves
Właściwości
for pipettes up to 100 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 25315
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Inne uwagi
BR25315 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)