Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PE-LD
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
opakowanie
pack of 250
pkg of 250
producent / nazwa handlowa
BRAND 125400
Długość
98 mm
pojemność
1.8 mL
Opis ogólny
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Inne uwagi
BR125400 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)