Z615927
1191 bańka pipety
Synonim(y):
Pipety automatyczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
natural rubber
producent / nazwa handlowa
BRAND 124700
Opis ogólny
Kauczuk naturalny (NR). Środek pomocniczy do pipetowania do szklanych pipet pasteura.
Inne uwagi
BR124700 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)