Kluczowe dokumenty
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
PE-LD
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND
Długość
194 mm
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Inne uwagi
BR125420 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)