Z350761
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, extra long (12"), bulb draw 7.1 mL, sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
300 mm
pojemność pipety
7.1 mL
trzon śr.
9 mm
Opis ogólny
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)