Kluczowe dokumenty
MTCP411411
MTC Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P4114-11
rozmiar
7 mL
Opis ogólny
Transfer pipette, 7ml, large bulb, graduated to 3mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Cechy i korzyści
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)