HS206372A
Transfer Pipette
working volume 2 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations 0.25 mL
opakowanie
pack of 500 ea (bulk packed)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206372A
pojemność
5 mL
pojemność robocza
2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta transferowa jest jednoczęściową, niełamliwą pipetą z tworzywa polietylenowego i doskonale nadaje się do bankowania krwi, analizy moczu, hematologii, chemii mokrej, mikrobiologii i serologii.
Cechy i korzyści
- Objętość robocza 2 mL (objętość 5 mL) x 155 mm L, podziałka .50 mL
- Opakowanie zbiorcze w poręcznym pudełku z dozownikiem
- Jednorazowego użytku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)