Kluczowe dokumenty
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations 0.5 mL
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206372C
pojemność
5 mL
pojemność robocza
2 mL
Opis ogólny
Pipeta transferowa jest jednoczęściową, niełamliwą pipetą z tworzywa polietylenowego i doskonale nadaje się do bankowania krwi, analizy moczu, hematologii, chemii mokrej, mikrobiologii i serologii.
Cechy i korzyści
  • Objętość robocza 2 mL (objętość 5 mL) x 155 mm L, podziałka .50 mL
  • Sterylne, pakowane pojedynczo
  • Identyfikowalność od partii do partii
  • Jednorazowego użytku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)