HS206373B
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations 0.5 mL
Plugged
opakowanie
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206373B
pojemność
3 mL
pojemność robocza
3 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta transferowa jest jednoczęściową, niełamliwą pipetą z tworzywa polietylenowego i doskonale nadaje się do bankowania krwi, analizy moczu, hematologii, chemii mokrej, mikrobiologii i serologii.
Cechy i korzyści
- Objętość robocza 3 mL (objętość 7 mL) x 155 mm L, podziałka .50 mL
- Sterylny, 20 x czas pakowania
- Identyfikowalność od partii do partii
- Jednorazowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS206373B-500EA | 4065265820295 |