HS206371B
Transfer Pipette
working volume 1 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
Plugged
opakowanie
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206371B
pojemność
5 mL
pojemność robocza
1 mL
Opis ogólny
Pipeta transferowa jest jednoczęściową, niełamliwą pipetą z tworzywa polietylenowego i doskonale nadaje się do bankowania krwi, analizy moczu, hematologii, chemii mokrej, mikrobiologii i serologii.
Cechy i korzyści
- Objętość robocza 1 mL (objętość 5 mL) x 150 mm L, podziałka .25 mL
- Sterylne, jednorazowo pakowane po 20 sztuk
- Identyfikowalność od partii do partii
- Jednorazowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)