Z315001
Hirschmann® pipetus® Junior pipette controller
for volumes 0.5 to 25 mL
Synonim(y):
Sterownik pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
plastic
silicone
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9902000
pojemność
0.5-25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Low cost, hand-powered model
- For volumes 0.5 to 25 mL
- Fine dosing valve for accurate adjustment of meniscus
- Discharge speed controlled by adjusting finger pressure on delivery trigger
- Silicone pipette holder accepts volumetric, serological or Pasteur pipettes
- Integral PTFE membrane filter prevents accidental ingress of liquid into controller
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z315001-1EA | 4061826748237 |