Z675997
RF1000™ pipette filler
a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
plastic body
silicone bulb
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1000RFU
rozmiar
180 mm × 45 mm × 120 mm
pojemność
1-100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heathrow Scientifics RF1000 to lekka ręczna pipeta napełniająca zaprojektowana specjalnie do obsługi jedną ręką. Wystarczy ścisnąć główną bańkę i nacisnąć przełącznik do przodu, aby zassać lub do tyłu, aby dozować. Aby usunąć ciecz pozostałą w pipecie, należy nacisnąć przycisk wydmuchu.
Model RF1000 obsługuje pipety z podziałką lub pipety wolumetryczne (szklane lub plastikowe) i może być używany z objętościami od 1 ml do 100 ml. Zawiera hydrofobowy filtr 0,45 μm i magnetyczny uchwyt do montażu na metalowej powierzchni lub na ścianie. Dysza polipropylenowa jest autoklawowalna.
Model RF1000 obsługuje pipety z podziałką lub pipety wolumetryczne (szklane lub plastikowe) i może być używany z objętościami od 1 ml do 100 ml. Zawiera hydrofobowy filtr 0,45 μm i magnetyczny uchwyt do montażu na metalowej powierzchni lub na ścianie. Dysza polipropylenowa jest autoklawowalna.
Informacje prawne
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675997-1EA | 4061832769639 |