Z135003
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
150 mm
pojemność pipety
3.2 mL
trzon śr.
7.8 mm
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Opakowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z135003-20EA | |
Z135003-500EA | 4061833576724 |