Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE-LD
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND
Długość
133 mm
pojemność
1.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Inne uwagi
BR125410 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)