Z354317
Transfer pipette, polyethylene
narrow short stem, Large bulb, draw 3.0 mL, non-sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 242
Długość
83 mm
pojemność
4.3 mL
3.0 mL
trzon śr.
2.5 mm
Opis ogólny
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)