Z350834
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 2 mL, blood bank, bulb draw 1.8 mL, sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations 0.5 mL
opakowanie
pack of 500 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
156 mm
pojemność pipety
1.8 mL
trzon śr.
7 mm
Opis ogólny
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)