BR43208
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
Gay-Lussac
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 43208
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Butelki z gęstością określają gęstość cieczy, skalibrowane "do zawartości" w celu zapewnienia dokładności, choć nie są to przyrządy wolumetryczne, takie jak kolby wolumetryczne.
How to Use a Density Bottle
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR43208-2EA | 4061831856491 |