BR36403
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 5 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint: ST/NS7/16
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36403
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszystkie kolby pomiarowe 1185 są dostarczane z numerem partii i dołączonym certyfikatem partii na jednostkę opakowania producenta. Na życzenie dostępne również z indywidualnym certyfikatem lub certyfikatem kalibracji DAkkS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR36403-2EA | 4061831865271 |