BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
Synonim(y):
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS14/23
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37233
pojemność
150 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)