Kluczowe dokumenty
BR36402
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 2 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint: ST/NS7/16
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36402
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Borokrzemian 3.3. Zgodność z normą DIN EN ISO 1042. Kalibrowane na zawartość (TC, In).
Wszystkie kolby pomiarowe 1185 są dostarczane z numerem partii i dołączonym certyfikatem partii na jednostkę opakowania producenta. Na życzenie dostępne również z indywidualnym certyfikatem lub certyfikatem kalibracji DAkkS.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)