Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS neck7/16
opis
Class A
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type PP Stopper
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z310794-1PAK | 4061833578988 |