Z310832
Volac® mini-volumetric flask
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS neck7/16
opis
Class A
Właściwości
class A
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
pojemność
4 mL
Opis ogólny
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)