Z341800
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Basic orbital shaker
Synonim(y):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
240 V
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0002980000
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Electronic time switch: 5-50 min
- Shaking motion: circular
- Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
- Speed range: 0-800 rpm
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Cechy i korzyści
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)