Z657174
1385 przystawka do wytrząsarek HS/KS 260 podstawowych i kontrolnych
AS 260.5 seperating funnel attachment, 1/cs
Synonim(y):
Wytrząsarki stacjonarne, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3120900
przydatność
suitable for (for shaking out, salting out, extracting, eluting and sample enrichment)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1385 AS 260.5 Przystawka do lejka separacyjnego
- Do wytrząsania, solenia, ekstrakcji, elucji, wzbogacania.
- 3 rolki zaciskowe (zawarte w zestawie) mają regulowaną wysokość w celu dostosowania do różnych rozmiarów lejków rozdzielających.
- Lejki rozdzielające są zabezpieczone o-ringami (5 o-ringów w zestawie).
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z657174-1EA | 4061832774329 |