Kluczowe dokumenty
Z630020
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka orbitalna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025002982 (Europe) and 0025004443 (GB)
Opis ogólny
z wbudowanym interfejsem USD i RS 232
Niskoprofilowa wytrząsarka laboratoryjna o przyjemnym wyglądzie, dużej powierzchni montażowej i udźwigu do 33 funtów, w zależności od przystawki. Wytrząsarka pozioma charakteryzuje się ruchem posuwisto-zwrotnym. Płynna regulacja prędkości w zakresie 0-300 obr. Timer 0-56 min i ustawienie do pracy ciągłej. Idealnie nadaje się do naczyń o pojemności większej niż 250 ml, np. kolb okrągłych, kolb Erlenmeyera, kolb hodowlanych, butelek hodowlanych.
Do biologicznych i mikrobiologicznych testów wzrostu, do produkcji roztworów podstawowych itp.
Gwarantowana ciągła praca nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z630020-1EA
Z630020CH-1EA
Z630020EU-1EA4061833513255
Z630020GB-1EA