Z630039
1385 HS 501 Wytrząsarka pozioma
AS501.1 Universal attachment
Synonim(y):
1385 Uniwersalna przystawka do wytrząsarki poziomej HS 501, płyta wytrząsająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0008000200
szer. × śr. × wys.
480 mm × 500 mm × 120 mm
Opis ogólny
Dzięki uniwersalnemu mocowaniu, wszystkie rodzaje zbiorników można dostosować za pomocą uniwersalnych, bezstopniowych rolek zaciskowych
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)