Key Documents
Z341819
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Control orbital shaker
Synonim(y):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
wejście AC/DC
240 V
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0002980100
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
Digital display shows speed, timer function and the operating mode
Electronic time switch: 0 - 9 h 59 min
Interface RD 232
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Cechy i korzyści
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)