Key Documents
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Synonim(y):
flask clamps
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
for flask size 100 mL
opakowanie
pack of 1
case of 1 ×
producent / nazwa handlowa
IKA 1234500
Opis ogólny
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)