Z341886
IKA® fixing clip attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.2 fixing clip attachment
Synonim(y):
flask clamps, holding clamps
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
set of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3115000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: This attachment (without fixing clips) is for processing round flasks, measuring flasks and Erlenmeyer flasks.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)