Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 260.1 universal attachment
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)