Kluczowe dokumenty
Z341924
1385 Przystawka do naczyń dla wytrząsarek HS/KS 260 podstawowych i sterujących
AS 260.3 dish attachment, 1/cs
Synonim(y):
Wytrząsarki stacjonarne, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.73
Materiały
foil (slip-resistant)
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3120600
przydatność
suitable for
Opis ogólny
Uwaga: Do płynnego przemieszczania kultur komórkowych, pożywek w szalkach Petriego, butelek hodowlanych i naczyń o niskim środku ciężkości; ze zintegrowaną folią antypoślizgową (PP).
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)