Key Documents
22596
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
ferrule type double-tapered
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
śr. wewn.
0.5-0.8 mm
kompatybilność
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column
Opis ogólny
- Max. Temp.: 350 °C
- Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
- Characteristics: High reusability.
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)